Merck
15063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg-OH hydrochloride
≥98.0% (TLC)
別名:
Nα-Boc-L-アルギニン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N4O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
310.78
Beilstein:
3658939
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (TLC)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
InChI Key
HDELGKMVZYHPPB-FJXQXJEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
15063-BULK:
15063-VAR:
15063-5G:
15063-25G:
試験成績書(COA)