Merck
150576
Sigma-Aldrich
5-ノルボルネン-2-カルボニトリル , 異性体混合物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9N
CAS番号:
分子量:
119.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
82-86 °C/10 mmHg (lit.)
mp
12-14 °C (lit.)
密度
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CC1CC2CC1C=C2
InChI
1S/C8H9N/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
InChI Key
BMAXQTDMWYDIJX-KVARREAHSA-N
詳細
The hydrogenation of 5-norbornene-2-carbonitrile was studied using real-time mass spectrometric analysis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
150576-VAR:
150576-50G:4548173106137
150576-BULK:
150576-10G:4548173106120
文書ライブラリにアクセスする
Roberto A Paz-Schmidt et al.
Analytical chemistry, 81(9), 3665-3668 (2009-04-01)
A new approach for real-time mass spectrometric analysis and identification of intermediates in confined, pressurized vessels is presented. The high-pressure reaction media is depressurized, mixed with a solvent, and fed directly to the atmospheric pressure electrospray ionization source of a