Merck
149853
Sigma-Aldrich
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)piperazine
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13F3N2
CAS番号:
分子量:
230.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
96%
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
密度
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-2-1-3-10(8-9)16-6-4-15-5-7-16/h1-3,8,15H,4-7H2
InChI Key
KKIMDKMETPPURN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Serotonin receptor agonist with preference for 5-HT1B serotonin receptors
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
149853-BULK:
149853-VAR:
149853-5G:
149853-500G:
149853-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anne Zwartsen et al.
Toxicology and applied pharmacology, 397, 115015-115015 (2020-04-23)
Hyperthermia is a well-known, potentially life-threatening, side effect of stimulant psychoactive substances that worsens the neurological outcome of hospitalized patients. However, current in vitro methods to assess the hazard of psychoactive substances do not account for hyperthermia. Therefore, this study