Merck
14974
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoala-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
(S)-3-(Boc-amino)butyric acid, Boc-L-β-homoalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H17NO4
CAS番号:
分子量:
203.24
Beilstein:
6800577
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(5-7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
InChI Key
PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
14974-BULK:
14974-5G:
14974-250MG:
14974-1G:
14974-250G:
14974-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)