Merck
149276
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furaldehyde diacetate
98%
別名:
5-Nitrofurfurylidene diacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO7
CAS番号:
分子量:
243.17
Beilstein:
255089
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
不純物
<2% 5-nitro-2-furaldehyde
SMILES記法
CC(=O)OC(OC(C)=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO7/c1-5(11)15-9(16-6(2)12)7-3-4-8(17-7)10(13)14/h3-4,9H,1-2H3
InChI Key
HSXKWKJCZNRMJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
149276-BULK:
149276-VAR:
149276-100G:
149276-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)