Merck
149241
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13NO5
CAS番号:
分子量:
263.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
118 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H13NO5/c1-13(2,3)18-12(17)19-14-10(15)8-6-4-5-7-9(8)11(14)16/h4-7H,1-3H3
InChI Key
MCWXBNWFVFOQAS-UHFFFAOYSA-N
詳細
t-Boc reagent.
アプリケーション
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
149241-10G:
149241-BULK:
149241-VAR:
149241-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)