Merck
QBD11371
Sigma-Aldrich
Tetra(-dPEG ®11-DBCO)PE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C193H288N12O60
分子量:
3736.40
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.22
アッセイ
>90%
形状
solid or viscous liquid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
特徴および利点
Tetra(-dPEG ®₁₁-DBCO)PE has four DBCO groups which can each react with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
QBD11371-100MG:
QBD11371-25MG:
試験成績書(COA)