製品名
DL-フェニルアラニン, ReagentPlus®, 99%
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or granules
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
147966-BULK:
147966-100G:
147966-VAR:
147966-2G:
147966-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chromatograms
application for HPLCアクティブなフィルタ