Merck
147710
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H4(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
186.21
Beilstein:
2049509
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate participates in ring-opening addition reactions with various nucleophilic reagents[1].
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
147710-BULK:
147710-500G:
147710-25G:
147710-5G:
147710-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nucleophilic ring-opening additions to 1, 1-disubstituted cyclopropanes.
Stewart JM and Westberg HH.
The Journal of Organic Chemistry, 30(6), 1951-1955 (1965)