アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
123-124 °C/17 mmHg (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9,11H2
InChI Key
AGNFWIZBEATIAK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... AOC3(8639)
mouse ... Aoc3(11754)
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
145394-50G:
145394-10G:
145394-VAR:
145394-5G:
145394-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック