Merck
145297
Sigma-Aldrich
1,3-ジヒドロキシナフタレン
99%
別名:
1,3-ナフタレンジオール, ナフトレゾルシノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(OH)2
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
2044002
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
99%
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChI Key
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Synthon used in the preparation of divinylnaphthalenes and naphthodipyrans.
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 464-464 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7388-7388 (1993)