Merck
144045
Sigma-Aldrich
ジエチルテトラデカンジオアート
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2C(CH2)12CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
314.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
29-31 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-21-17(19)15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18(20)22-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI Key
XXYWYFSQJPFXBD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
222.8 °F - closed cup
引火点(℃)
106.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)