Merck
143693
Sigma-Aldrich
2-メトキシエチルアミン
98%
別名:
2-アミノエチルメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
75.11
Beilstein:
741854
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Courtney H Fox et al.
Nature communications, 6, 7417-7417 (2015-07-16)
Dynamic covalent materials are stable materials that possess reversible behaviour triggered by stimuli such as light, redox conditions or temperature; whereas supramolecular crosslinks depend on the equilibrium constant and relative concentrations of crosslinks as a function of temperature. The combination