グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
97%
形状
liquid
自己発火温度
1022 °F
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Binders for metals in industrial processes: A study explored the use of hydroxyl-terminated dendrimers with sulfonimide linkers, where mesitylene was employed as a critical solvent in the synthesis process, offering potential in industrial metal binding applications (Abu Sbeih and Al Harahsheh, 2024).
- Permeation networks for selective solvent filtration: Research demonstrated the use of mesitylene in creating superoleophilic, chemically and mechanically resistant percolation networks of ZIF-7 and ZIF-11 for the selective permeation of oils and chlorinated solvents, indicating its utility in industrial chemical processes (Prasanthi and Datta, 2023).
- Green synthesis of covalent organic frameworks: A review highlighted the role of mesitylene in the green and facile preparation of covalent organic frameworks, emphasizing its significance in sustainable and advanced applications in chemical engineering (Azadi and Dinari, 2023).
包装
以下による置換
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
122.0 °F
引火点(℃)
50 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
140864-VAR:
140864-2.5L:
140864-2L:
140864-500ML:
140864-BULK:
140864-10KG:
試験成績書(COA)