Merck
139734
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
99%
別名:
Hexahydro-m-cresol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H10OH
CAS番号:
分子量:
114.19
Beilstein:
2036372
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
密度
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC1CCCC(O)C1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)