Merck
13955
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium iodide
≥98.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2N(I)(C2H5)3
CAS番号:
分子量:
319.22
Beilstein:
3918218
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (AT)
SMILES記法
[I-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.HI/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JWLJBISFJGEYMT-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13955-VAR:
13955-500G:
13955-BULK:
13955-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luís Almeida et al.
Immunity, 54(1), 68-83 (2020-11-26)
While antibiotics are intended to specifically target bacteria, most are known to affect host cell physiology. In addition, some antibiotic classes are reported as immunosuppressive for reasons that remain unclear. Here, we show that Linezolid, a ribosomal-targeting antibiotic (RAbo), effectively