Merck
138150
Sigma-Aldrich
2,3-ジメチル安息香酸
98%
別名:
vic.-o-キシリル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,110
¥4,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,110
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CO2H
CAS番号:
分子量:
150.17
Beilstein:
971590
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
144-146 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1cccc(C(O)=O)c1C
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
RIZUCYSQUWMQLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2,3-Dimethylbenzoic acid shows high binding affinity with antenna-specific odorant-binding protein of the alfalfa plant bug, Adelphocoris lineolatus[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
138150-5G:
138150-VAR:
138150-25G:
138150-BULK:
138150-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Metabolic fate of 3,4,5- and 2,3,5-trimethylphenyl methylcarbamates, the major constituents in Landrin insecticide.
M Slade et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 18(3), 467-474 (1970-05-01)
W A Duetz et al.
Journal of bacteriology, 176(8), 2354-2361 (1994-04-01)
The TOL catabolic genes in Pseudomonas putida (pWW0) are clustered in the upper operon, encoding enzymes for the conversion of toluene and xylenes to benzoate and toluates, and the meta-cleavage operon, encoding enzymes for the conversion of the benzoate and
S-Y Wang et al.
Insect molecular biology, 22(2), 172-182 (2013-01-09)
Olfaction plays an important role in insects' survival and reproduction. Odorant-binding proteins (OBPs) are considered to be one of the crucial proteins in the insect olfactory pathway. In this study, an antenna-specific OBP of the alfalfa plant bug, Adelphocoris lineolatus