Merck
137685
Sigma-Aldrich
2-ブロモエチルアセタート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2Br
CAS番号:
分子量:
167.00
Beilstein:
1743110
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
不純物
<3% acetic anhydride
屈折率
n20/D 1.455 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−14-−13.8 °C (lit.)
密度
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CC(=O)OCCBr
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-4(6)7-3-2-5/h2-3H2,1H3
InChI Key
RGHQKFQZGLKBCF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(+)-1-デオキシリコリンおよび(+)-リコリン[1]の不斉全合成において、酢酸2-ブロモエチルをアルキル化試薬として使用しました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
137685-5G:
137685-100G:
137685-VAR:
137685-500G:
137685-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takuya Uto et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(31), 20669-20677 (2018-07-31)
Chitin is a promising biomass resource and has high potential for industrial applications owing to its huge annual production in nature. However, it exhibits poor processability and solubility due to its very stable and crystalline character. Recently, ionic liquids (ILs)
The first asymmetric total syntheses of (+)-lycorine and (+)-1-deoxylycorine.
Schultz AG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 118(26), 6210-6219 (1996)