Merck
137650
Sigma-Aldrich
6-ニトロピペロナール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥22,200
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥22,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5NO5
CAS番号:
分子量:
195.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
93-94 °C (lit.)
官能基
aldehyde
nitro
SMILES記法
[H]C(=O)c1cc2OCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO5/c10-3-5-1-7-8(14-4-13-7)2-6(5)9(11)12/h1-3H,4H2
InChI Key
NRZWECORTTWSEF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Nitropiperonal was used to study the mechanism of aromatic nucleophilic substitution reaction of [18F]Fluoride ion[1]. It was used in the synthesis of 6-[18F]fluoro-L-dopa[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
137650-BULK:
137650-5G:
137650-100G:
137650-VAR:
137650-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C Lemaire et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 31(7), 1247-1251 (1990-07-01)
This paper describes the preparation of 6-[18F]fluoro-L-dopa by a no-carrier-added method based on the nucleophilic displacement of nitro groups of two commercially available substrates, 3,4-dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde (nitroveratraldehyde) and 6-nitropiperonal. Fluorination was conducted in DMSO with fluorine-18 (18F) in the presence of
Can we predict reactivity for aromatic nucleophilic substitution with [18F] fluoride ion?
Rengan R, et al.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 33(7), 563-572 (1993)