Merck
137472
Sigma-Aldrich
2,4-ジメチルアニソール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3OCH3
CAS番号:
分子量:
136.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
UJCFZCTTZWHRNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2,4-Dimethylanisole was used to study the solvolysis of 1,4-dimethyl-4-nitrocyclohexa-2,5-dien-1. It was used to study the photolysis of charge transfer complex of 2,4-dimethylanisole with tetranitromethane.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
137472-100G:
137472-BULK:
137472-VAR:
137472-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photochemical Nitration by Tetranitromethane. Part XXXVII. t Adduct Formation and the Regiochemistry of Attack of Trinitromethanide Ion on Radical Cations in the Photochemical Reactions of 2-Methyl-, 2, 3-Dimethyl-and 2, 4-Dimethylanisoles.
Timmerman-Vaughan DJ.
Acta Chemica Scandinavica, 51(19971), 73-87 (1997)
The role of ion-molecule pair intermediates in acid-catalyzed solvolysis. General base-catalyzed formation of 4-methylbenzyl carbocation and its trapping by nucleophiles.
Thibblin A.
The Journal of Organic Chemistry, 58(26), 7427-7433 (1993)
Reactions of the 1-hydroxy-1, 4-dimethylcyclohexadienyl cation, an intermediate in the solvolysis of 1, 4-dimethyl-4-nitrocyclohexa-2, 5-dien-1-ol.
Fischer A, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 64(6), 1093-1101 (1986)