Merck
13611
Sigma-Aldrich
Wang樹脂
extent of labeling: ~1.0 mmol/g loading
別名:
p-アルコキシ-ベンジルアルコール重合体結合, p-アルコキシベンジルアルコール樹脂, [4-(ヒドロキシメチル)フェノキシメチル]ポリスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~1.0 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
alcohol
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Support used in solid phase peptide synthesis[1]; Suppression of side reactions during the attachement of Fmoc-amino acids to the Wang resin[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13611-BULK-F:
13611-5G-F:
13611-25G-F:
13611-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S.S. Wang
Journal of the American Chemical Society, 95, 13128-13128 (1973)
J.W. van Nispen et al.
Rec. Trav. Chim., 104, 99-99 (1985)