Merck
13471
Sigma-Aldrich
Diethyl benzylidenemalonate
≥99.0% (GC)
別名:
Diethyl benzalmalonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH=C(COOC2H5)2
CAS番号:
分子量:
248.27
Beilstein:
528894
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
215-217 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)\C(=C\c1ccccc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C14H16O4/c1-3-17-13(15)12(14(16)18-4-2)10-11-8-6-5-7-9-11/h5-10H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VUWPIBNKJSEYIN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
13471-INTR-F:
13471-100G-F:
13471-25G-F:
13471-VAR-F:
13471-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactions of a-aminoazoles with diethyl benzylidenemalonate.
Lipson VV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 43(2), 249-255 (2007)
Integration of heterogeneous catalysts into complex synthetic routes: sequential vs. one-pot reactions in a (Knoevenagel+ Mukaiyama-Michael+ hydrogenation+ transesterification) sequence.
Fraile JM, et al.
Catalysis Science & Technology, 3(2), 436-443 (2013)