Merck
132942
Sigma-Aldrich
ブロモホルム
contains 1-3% ethanol as stabilizer, 96%
別名:
トリブロモメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥18,300
1 KG
¥47,600
¥18,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥18,300
1 KG
¥47,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHBr3
CAS番号:
分子量:
252.73
Beilstein:
1731048
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥18,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
8.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
96%
フォーム
liquid
含みます
1-3% ethanol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 800 part
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
petroleum ether: miscible
密度
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ブロモフォルムは、大気中に存在する臭素酸化物BrOx (Br+BrO)の主な有機源です。[1]. 飲料水の塩素処理産物として形成されます[2]。光解離してBr2断片を形成し、そのメカニズムはキャビティリングダウン吸収分光法により調べられています[3]
アプリケーション
ブロモフォルムは、クロロジブロモメタン、ブロモジクロロメタン、およびブロモフォルムの遺伝毒性を評価するために使用されました[2]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
引火点(℃)
41.3 °C - closed cup - (own results)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132942-1KG:4548173928647
132942-25G:
132942-VAR:
132942-250G:4548173928654
132942-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oceanic bromoform sources for the tropical atmosphere.
Quack B, et al.
Geophysical Research Letters, 31(23), 1-4 (2004)
Hong-Yi Huang et al.
The Journal of chemical physics, 121(11), 5253-5260 (2004-09-09)
By using cavity ring-down spectroscopy technique, we have observed the channel leading to Br(2) molecular elimination following photodissociation of bromoform at 248 nm. A tunable laser beam, which is crossed perpendicular to the photolysis laser beam in a ring-down cell
K J Stocker et al.
Mutagenesis, 12(3), 169-173 (1997-05-01)
Chlorination of drinking water results in the formation of chlorodibromomethane, bromodichloromethane and bromoform. These trihalomethanes have all shown evidence of genotoxicity in bacterial and mammalian cell systems in vitro and some evidence of carcinogenicity in rodents. Chlorodibromomethane and bromodichloromethane have
David R Geter et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 43(9), 1405-1412 (2005-06-01)
Folate and folic acid are forms of the B vitamin that are involved in the synthesis, repair, and functioning of DNA and are required for the production and maintenance of cells. Low levels of folate have been associated with several
Stacey L Carrier et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(3), 1548-1555 (2009-12-09)
Ultrafast photolysis of bromoform (CHBr(3)) with a 267 nm pulse of light followed by broadband transient electronic absorption identifies the photoproducts and follows their evolution in both neat bromoform and cyclohexane solutions. In neat bromoform, a species absorbing at 390