アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
41-43 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Brc1ccc(Br)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3Br3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI Key
FWAJPSIPOULHHH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
132756-25G:
132756-BULK:
132756-5G:
132756-VAR:
アクティブなフィルタ