Merck
132691
Sigma-Aldrich
3-クロロプロピオン酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
108.52
Beilstein:
1098495
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
203-205 °C (lit.)
mp
35-40 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
OC(=O)CCCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6)
InChI Key
QEYMMOKECZBKAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-クロロプロピオン酸は、殺虫剤に使用されています[1]
アプリケーション
3-クロロプロピオン酸は、水田から分離されたPseudomonas属株による3-クロロプロピオン酸の分解に関する研究に使用されています[1]。また、1-ブロモプロパン暴露のヒト尿中バイオマーカーである3-ブロモプロピオン酸のガスクロマトグラフィーによる測定にも使用されています[2]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
132691-25KG:
132691-500G:
132691-100G:
132691-BULK:
132691-VAR:
132691-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)