Merck
130613
Sigma-Aldrich
5-Bromoveratraldehyde
98%
別名:
3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥15,000
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥15,000
About This Item
化学式:
BrC6H2(OCH3)2CHO
CAS番号:
分子量:
245.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
powder
mp
63-64 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
COc1cc(C=O)cc(Br)c1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
ICVODPFGWCUVJC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Bromoveratraldehyde (3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde) was used to prepare 1-phenyl-2-(4-aryl-1,3,4,5-tetrahydropyrido[2,3-b][1,4]diazepin-2-ylidene)-ethanones[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
130613-5G:
130613-BULK:
130613-1G:
130613-1KG:
130613-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Liszkiewicz et al.
Die Pharmazie, 61(6), 517-521 (2006-07-11)
A two-step, general synthesis of 1-phenyl-2-(4-aryl-1,3,4,5-tetrahydropyrido[2,3-b][1,4]diazepin-2-ylidene)-ethanones 3-9 is presented. This synthesis employs a condensation of 2,3-diaminopyridine with benzoylacetone followed by a basic-activated cyclization reaction with substituted benzaldehydes for final closure of the seven-membered ring. Molecular diversity is fixed by appropriate