Merck
130400
Sigma-Aldrich
1,1,1-トリクロロトリフルオロエタン
99%
別名:
CFC-113a
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CCF3
CAS番号:
分子量:
187.38
Beilstein:
1699455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気圧
5.8 psi ( 20 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.3599 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
13-14 °C (lit.)
密度
1.579 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)C(Cl)(Cl)Cl
アプリケーション
Please view www.aldrich.com/epaods regarding the EPA′s request for application information of Ozone Depleting Substances
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Ozone 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3