Merck
129720
Sigma-Aldrich
4-(メチルアミノ)フェノール ヘミ硫酸塩
98%
別名:
Metol(メトール)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C7H9NO · 1/2H2SO4
CAS番号:
分子量:
172.19
Beilstein:
3919382
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
98%
自己発火温度
989 °F
mp
260 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CNc1ccc(O)cc1.CNc2ccc(O)cc2
InChI
1S/2C7H9NO.H2O4S/c2*1-8-6-2-4-7(9)5-3-6;1-5(2,3)4/h2*2-5,8-9H,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
ZVNPWFOVUDMGRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)