Merck
127191
Sigma-Aldrich
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHCH2CH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
178.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
122-124 °C/11 mmHg (lit.)
密度
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H18N2/c1-13(2)9-8-12-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3
InChI Key
LLSJAFHDYCTFCM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
127191-VAR:
127191-25G:
127191-5G:
127191-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)