アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
密度
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCNCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
127000-VAR:
127000-BULK:
127000-5G:
127000-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック