Merck
126926
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチル-1,3-プロパンジアミン
98%
別名:
1,3-ビス(ジメチルアミノ)プロパン, TMPDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
130.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気圧
760 mmHg ( 145 °C)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4234 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CCCN(C)C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3
InChI Key
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)