Merck
126853
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N-methylbenzylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2NHCH3
CAS番号:
分子量:
155.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
225-226 °C (lit.)
密度
1.110 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H10ClN/c1-10-6-7-4-2-3-5-8(7)9/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI Key
DIWGZVQKFSFNLH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloro-N-methylbenzylamine (N-(2-chlorobenzyl)-N-methylamine) may be used in chemical synthesis studies.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
126853-1G:
126853-VAR:
126853-5G:
126853-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)