Merck
126845
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
別名:
N ,N ′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5NHCH2CH=CHCH2NHC2H5
CAS番号:
分子量:
142.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4587 (lit.)
bp
80-83 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCNC\C=C\CNCC
InChI
1S/C8H18N2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3/b6-5+
InChI Key
YWWSWEIXJXYQJB-AATRIKPKSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
126845-25G:
126845-5G:
126845-BULK:
126845-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)