Merck
126403
Sigma-Aldrich
2,5-ジメチルベンジルクロリド
98%
別名:
1-クロロメチル-2,5-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3CH2Cl
CAS番号:
分子量:
154.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
221-226 °C (lit.)
密度
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(C)c(CCl)c1
InChI
1S/C9H11Cl/c1-7-3-4-8(2)9(5-7)6-10/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
PECXPZGFZFGDRD-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,5-Dimethylbenzyl chloride undergoes low-temperature Friedel-Crafts step-growth polymerization reaction. It has been studied for the effect of reaction conditions on polymer molecular weight, linearity, glass transition temperature, and crystalline properties.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
126403-VAR:
126403-25G:
126403-BULK:
126403-100G:
試験成績書(COA)