アッセイ
≥98.0%
mp
185-190 °C
溶解性
dioxane: soluble 0.1 g/10 mL, clear, colorless
SMILES記法
C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H12/c1-3-7-14-12(5-1)9-10-16-15-8-4-2-6-13(15)11-17(14)16/h1-10H,11H2
InChI Key
HKMTVMBEALTRRR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
12490-25MG-F:
12490-VAR-F:
12490-BULK-F:
12490-100MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ