Merck
124478
Sigma-Aldrich
N-Isopropylaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
135.21
Beilstein:
2205871
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
55 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(2)10-9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3
InChI Key
FRCFWPVMFJMNDP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Isopropylaniline is an intermediate in propachlor degradation.
アプリケーション
N-Isopropylaniline has been used to study the mechanism of metabolism of propachlor by Pseudomonas sp.strain PEM1.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
189.9 °F - Cleveland open cup
引火点(℃)
87.7 °C - Cleveland open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
124478-10G:4548173242484
124478-1G:4548173242477
124478-BULK:
124478-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Propachlor and N-isopropylaniline residues in onions (Allium cepa) and muck soils.
B S Clegg et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 47(1), 104-111 (1991-07-01)
Sebastian R Sørensen et al.
Pest management science, 59(10), 1118-1124 (2003-10-17)
Mineralisation of the phenylurea herbicide isoproturon (3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea) and two of its known metabolites, 3-(4-isopropylphenyl)-1-methylurea (monodesmethyl-isoproturon) and 4-isopropylaniline, was studied in Danish agricultural soils with or without previous exposure to isoproturon. A potential for rapid mineralisation of isoproturon and the two
M Martin et al.
Applied and environmental microbiology, 65(2), 802-806 (1999-01-30)
Propachlor (2-chloro-N-isopropylacetanilide) is an acetamide herbicide used in preemergence. In this study, we isolated and characterized a soil bacterium, Acinetobacter strain BEM2, that was able to utilize this herbicide as the sole and limiting carbon source. Identification of the intermediates