Merck
12234
Sigma-Aldrich
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
≥97.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥26,060
1 G
¥83,530
¥26,060
出荷予定日2025年5月18日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥26,060
1 G
¥83,530
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H23FN2O4
CAS番号:
分子量:
338.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,060
出荷予定日2025年5月18日
バルクの問い合わせ
製品名
2-(4-Boc-piperazino)-2-(2-fluorophenyl)acetic acid, purum, ≥97.0% (HPLC)
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(C(O)=O)c2ccccc2F
InChI
1S/C17H23FN2O4/c1-17(2,3)24-16(23)20-10-8-19(9-11-20)14(15(21)22)12-6-4-5-7-13(12)18/h4-7,14H,8-11H2,1-3H3,(H,21,22)
InChI Key
ZSGKIKRNLJANGA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)