グレード
technical grade
アッセイ
75%
SMILES記法
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccncc3
InChI
1S/C18H15NO/c20-18(15-7-3-1-4-8-15,16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-14,20H
InChI Key
MRHLFZXYRABVOZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
121983-BULK:
121983-5G:
121983-VAR:
121983-100G:
121983-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ