Merck
121061
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylpropionitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(C6H5)2CN
CAS番号:
分子量:
207.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.572 (lit.)
bp
145 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C#N)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13N/c1-15(12-16,13-8-4-2-5-9-13)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3
InChI Key
DPVHBXFSKLKYIQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2-Diphenylpropionitrile undergoes reductive decyanation reaction with LiAlH4 in presence of solvent THF[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
121061-5G:4548173103709
121061-25G:
121061-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The reductive decyanation reaction: chemical methods and synthetic applications.
Mattalia JM, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 4, 90-118 (2006)