スキップする
A7155
p-アミノベンズアミジン-アガロース
saline suspension
別名:
p-ABA
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
saline suspension
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
saline suspension
Quality Segment
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix spacer
7 atoms
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
storage temp.
2-8°C
Application
p-アミノベンズアミジン-アガロース(pABA)は、Ca2+-結合蛋白に加えて、セリンプロテアーゼを結合して除去するためのアフィニティリガンドとして使用することができます。医療分野の応用では非プロテアーゼ蛋白を精製するツールとして使用されることがあります。
Physical form
防腐剤を含有する0.5 M NaClの懸濁液
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
857661367559211311
form
saline suspension
form
crystals
form
solid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
matrix
-
matrix
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
capacity
≥10 mg/mL binding capacity (trypsin)
capacity
-
capacity
-
capacity
-
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix attachment
-
matrix attachment
-
matrix attachment
-
Still not finding the right product?
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A7155-VAR: + A7155-BULK: + A7155-10ML:4548173187105 + A7155-2.5ML-KC: + A7155-25ML:4548173187129 + A7155-2.5ML:4548173187112 + A7155-5ML:4548173187136 + A7155-1ML:4548173275635
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Does product A7155-5ML include 5 mL of packed agarose, or does the 5 mL refer to the entire volume of the suspension?
    1 回答
    1. The package sizes represent the total volume of the agarose slurry and not that of the packed gel. The packed agarose volume varies from lot to lot and is reported in the Certificate of Analysis. The 5 mL package size has a packed gel volume range of 2.1 – 3.3mL. Please see the link below to access a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7155#product-documentation
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/103/326/a7155dat-ms.pdf