Merck
116327
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylpyridine
98%
別名:
2-Chloro-4-picoline
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥9,860
25 ML
¥34,600
¥9,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥9,860
25 ML
¥34,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6ClN
CAS番号:
分子量:
127.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,860
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
194-195 °C (lit.)
密度
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-2-3-8-6(7)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
MZVSTDHRRYQFGI-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chloro-4-methylpyridine (2-Chloro-4-picoline) reacts with 3,5-bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid to form 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-4-methylpyridine by palladium-catalyzed cross-coupling reaction[1].
2-Chloro-4-picoline (2-Chloro-4-methylpyridine) has been used in the determination of gas-phase basicity of several relatively small organic molecules that are used in the MALDI[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
116327-VAR:
116327-25ML:
116327-BULK:
116327-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Barylyuk K, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 2(5), 1962-1969 (2012)
Ionkin AS, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 692(22), 4809-4827 (2007)