Merck
116203
Sigma-Aldrich
2-クロロ-3-ヒドロキシピリジン
98%
別名:
2-クロロ-3-ピリジノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥11,900
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥11,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4ClNO
CAS番号:
分子量:
129.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
170-172 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H4ClNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
InChI Key
RSOPTYAZDFSMTN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chloro-3-hydroxypyridine has been used in the preparation of 3-hydroxypyridine-2( 1 H)-selone[1]. It has also been used in the synthesis of all four possible benzo[4,5]furopyridine tricyclic heterocycles: benzo[4,5]furo[2,3-b]pyridine, benzo[4,5]furo[2,3-c]pyridine, benzo[4,5]furo[3,2-c]pyridine, and benzo[4,5]furo[3,2-b]pyridine. the synthesis involves α and γ-activation of chloropyridines, as well as palladium-mediated reactions[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
116203-25G:
116203-1KG:
116203-BULK:
116203-5KG:
116203-5G:
116203-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Novel heterocyclic systems. Part 21. Synthesis of 3-hydroxypyridine-2 (1H)-selone and its application in the synthesis of 1-azaphenoxaselenine and its substituted derivatives.
Smith K, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2075-2079 (1986)
Wen Song Yue et al.
Organic letters, 4(13), 2201-2203 (2002-06-21)
[reaction: see text] By taking advantage of the alpha- and gamma-activation of chloropyridines as well as palladium-mediated reactions, all four possible benzo[4,5]furopyridine tricyclic heterocycles, benzo[4,5]furo[2,3-b]pyridine, benzo[4,5]furo[2,3-c]pyridine, benzo[4,5]furo[3,2-c]pyridine, and benzo[4,5]furo[3,2-b]pyridine, are efficiently synthesized from 2-chloro-3-iodopyridine, 3-chloro-4-stannylpyridine, 4-chloro-3-iodopyridine, and 2-chloro-3-hydroxypyridine, respectively.