Merck
113867
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclobutanecarboxylate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C4H7CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
128.17
Beilstein:
1929653
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1CCC1
InChI
1S/C7H12O2/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
SMVBADCAMQOTOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ethyl cyclobutanecarboxylate can be used in the synthesis of cyclobutylidenecyclopropane by a three-step sequence.
Ethyl cyclobutanecarboxylate is used in C-13 NMR studies. It is closely related to cyclobutanecarbonyl chloride which is puckered with an equatorial substituent.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
113867-25G:
113867-VAR:
113867-5G:
113867-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carbon-13 NMR spectra of methylated cyclobutanes and ethyl cyclobutane-carboxylates.
Eliel EL and Pietrusiewicz KM.
Org. Magn. Reson., 13(3), 193-196 (1980)