アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.581 (lit.)
bp
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
InChI Key
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
349.7 °F - closed cup
引火点(℃)
176.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
112380-50G:
112380-1KG:
112380-250G:
112380-BULK:
112380-VAR:
試験成績書(COA)