Merck
108790
Sigma-Aldrich
Glutaraldehyde sodium bisulfite addition compound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaO3SCH(OH)(CH2)3CH(OH)SO3Na
CAS番号:
分子量:
308.24
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear (colourless to dark yellow-orange)
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
SMILES記法
OS(C(O)CCCC(O)S(O)(=O)=O)(=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C5H12O8S2.2Na/c6-4(14(8,9)10)2-1-3-5(7)15(11,12)13;;/h4-7H,1-3H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
YGZZDQOCTFVBFC-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Glutaraldehyde may be used as a cross-linking reagent.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
108790-BULK:
108790-VAR:
108790-50G:
108790-1KG:
108790-250G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H Fan et al.
International journal of pharmaceutics, 213(1-2), 103-116 (2001-02-13)
Doxorubicin is one of the most potent anti-tumor agents used generally in the treatment of bone cancer. Like other cancer chemotharepeutics, it produces undesirable side effects such as cardiotoxicity, which is especially severe when administrated via the conventional intravenous route.