アッセイ
99%
フォーム
solid
bp
127-133 °C/10 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 98%
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCl
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
InChI Key
BXCBUWKTXLWPSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
112 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
107336-BULK:
107336-VAR:
107336-1G:
107336-50G:
107336-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック