Merck
107069
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2,3,5,6-テトラフルオロベンゼン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HC6F4Br
CAS番号:
分子量:
228.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
143-143.5 °C (lit.)
密度
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1F