Merck
102563
Sigma-Aldrich
4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸 ナトリウム塩 水和物
別名:
1-ナフチルアミン-4-スルホン酸 ナトリウム塩, 4-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸ナトリウム, ナフチオン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC10H6SO3Na · xH2O
CAS番号:
分子量:
245.23 (anhydrous basis)
Beilstein:
3784871
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].Nc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H9NO3S.Na.H2O/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;;/h1-6H,11H2,(H,12,13,14);;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
PGVZBSXAFZCRTM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)