Merck
100803
Sigma-Aldrich
3-ベンジルオキシアニリン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
199.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-7-4-8-13(9-12)15-10-11-5-2-1-3-6-11/h1-9H,10,14H2
InChI Key
IGPFOKFDBICQMC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
100803-BULK:
100803-1KG:
100803-500G:
100803-5G:
100803-VAR:
100803-10G:
試験成績書(COA)