Merck
07370
Sigma-Aldrich
3-アミノ-4-クロロ安息香酸
≥98.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)CO2H
CAS番号:
分子量:
171.58
Beilstein:
2085846
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (T)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
white to faint brown
mp
214-215 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Nc1cc(ccc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,9H2,(H,10,11)
InChI Key
DMGFVJVLVZOSOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
07370-VAR:
07370-100G:
07370-25G:
07370-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)